Merck
EHU013891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PIR
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGATGGTGTGACAGTTGCTGTCATTTCTGGAGAAGCCCTGGGAATAAAGTCCAAGGTTTACACTCGCACACCAACCTTATATTTGGACTTCAAATTGGACCCAGGAGCCAAACATTCCCAACCTATCCCTAAAGGGTGGACAAGCTTCATTTACACGATATCTGGAGATGTGTATATTGGGCCCGATGATGCACAACAAAAAATAGAACCTCATCACACAGCAGTGCTTGGAGAAGGTGACAGTGTCCAGGTGGAGAACAAGGATCCCAAGAGAAGCCACTTTGTCTTAATTGCTGGGGAGCCATTAAGAGAACCAGTTATCCAACATGGTCCATTTGTGATGAACACCAATGAAGAGATTTCTCAAGCTATTCTTGATTTCAGAAACGCAAAAAATGGGTTTGAAAGGGCCAAAACCTGGAAATCAAAGATTGGGAACTAGTGGAAAGCGGAAGAGCAGGTCTTGATGTGTCCTAGAATTTTGCCATTTCTGAGATTGAGCCATTGAAGGCAT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nanjun Hu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 536, 100-106 (2020-12-30)
In regulated cell death, genetically encoded molecular machinery destroys cells. This process is not only essential for organ development and homeostasis, but also leads to pathological diseases. One form of regulated cell death is ferroptosis, which is an iron-dependent oxidative