Merck
EHU013761
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human THRA
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCAGATGGAAAGCGAAAAAGAAAGAACGGCCAATGTTCCCTGAAAACCAGCATGTCAGGGTATATCCCTAGTTACCTGGACAAAGACGAGCAGTGTGTCGTGTGTGGGGACAAGGCAACTGGTTATCACTACCGCTGTATCACTTGTGAGGGCTGCAAGGGCTTCTTTCGCCGCACAATCCAGAAGAACCTCCATCCCACCTATTCCTGCAAATATGACAGCTGCTGTGTCATTGACAAGATCACCCGCAATCAGTGCCAGCTGTGCCGCTTCAAGAAGTGCATCGCCGTGGGCATGGCCATGGACTTGGTTCTAGATGACTCGAAGCGGGTGGCCAAGCGTAAGCTGATTGAGCAGAACCGGGAGCGGCGGCGGAAGGAGGAGATGATCCGATCACTGCAGCAGCGACCAGAGCCCACTCCTGAAGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kabsun Kim et al.
Molecules and cells, 43(1), 34-47 (2020-01-04)
The circadian clock regulates various physiological processes, including bone metabolism. The nuclear receptors Reverbs, comprising Rev-erbα and Rev-erbβ, play a key role as transcriptional regulators of the circadian clock. In this study, we demonstrate that Rev-erbs negatively regulate differentiation of
Zhen Qiu et al.
Cell death & disease, 12(1), 43-43 (2021-01-09)
The circadian clock is closely related to the development of diabetes mellitus and cardiovascular disease, and disruption of the circadian clock exacerbates myocardial ischaemia/reperfusion injury (MI/RI). HDAC3 is a key component of the circadian negative feedback loop that controls the