Merck
EHU013611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VPS4B
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTGACGTTGCTGGACTTGAAGGAGCCAAAGAAGCACTGAAAGAGGCTGTGATACTGCCTATTAAATTTCCTCATCTTTTTACAGGCAAGAGAACACCTTGGAGGGGAATCCTATTATTTGGGCCGCCTGGAACAGGAAAGTCCTACTTAGCCAAAGCTGTAGCAACAGAAGCCAACAACTCAACATTTTTTTCAATATCTTCCTCTGATCTTGTTTCTAAGTGGCTAGGTGAAAGTGAAAAACTGGTTAAGAATTTATTCCAACTTGCCAGAGAGAACAAGCCCTCCATTATCTTCATTGATGAAATTGATTCTCTCTGTGGTTCAAGAAGTGAAAATGAAAGTGAAGCCGCACGTAGAATTAAGACGGAGTTCCTAGTGCAAATGCAAGGGGTTGGTGTAGACAATGATGGAATTTTGGTTCTGGGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shrawan Kumar Mageswaran et al.
Science advances, 7(13) (2021-03-28)
Cryo-electron tomography (cryo-ET) provides structural context to molecular mechanisms underlying biological processes. Although straightforward to implement for studying stable macromolecular complexes, using it to locate short-lived structures and events can be impractical. A combination of live-cell microscopy, correlative light and