Merck
EHU012841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SFRP4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGCCCCATCAAGATGTTCTCATCATGTGTTACGAGTGGCGCTCAAGGATGATGCTTCTTGAAAATTGCTTAGTTGAAAAATGGAGAGATCAGCTTAGTAAAAGATCCATACAGTGGGAAGAGAGGCTGCAGGAACAGCGGAGAACAGTTCAGGACAAGAAGAAAACAGCCGGGCGCACCAGTCGTAGTAATCCCCCCAAACCAAAGGGAAAGCCTCCTGCTCCCAAACCAGCCAGTCCCAAGAAGAACATTAAAACTAGGAGTGCCCAGAAGAGAACAAACCCGAAAAGAGTGTGAGCTAACTAGTTTCCAAAGCGGAGACTTCCGACTTCCTTACAGGATGAGGCTGGGCATTGCCTGGGACAGCCTATGTAAGGCCATGTGCCCCTTGCCCTAACAACTCACTGCAGTGCTCTTCATAGACACATCTTGCAGCATTTTTCTTAAGGCTATGCTTCAGTTTTTCTTTGTAAGCCATCACAAGCCATAGTGGTAGGTTTGCCCTTTGGTACAGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liang Wang et al.
Technology in cancer research & treatment, 19, 1533033820905832-1533033820905832 (2020-02-08)
To explore the clinical value of ultrasound in the diagnosis of medullary thyroid carcinoma by comparing with enhanced computed tomography. This retrospective study was performed on 62 patients with pathologically confirmed medullary thyroid carcinoma. All patients underwent ultrasound and enhanced