Merck
EHU012601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TNFSF15
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CAGGAGTTTGCACCTTCACATCAGCAAGTTTATGCACCTCTTAGAGCAGACGGAGATAAGCCAAGGGCACACCTGACAGTTGTGAGACAAACTCCCACACAGCACTTTAAAAATCAGTTCCCAGCTCTGCACTGGGAACATGAACTAGGCCTGGCCTTCACCAAGAACCGAATGAACTATACCAACAAATTCCTGCTGATCCCAGAGTCGGGAGACTACTTCATTTACTCCCAGGTCACATTCCGTGGGATGACCTCTGAGTGCAGTGAAATCAGACAAGCAGGCCGACCAAACAAGCCAGACTCCATCACTGTGGTCATCACCAAGGTAACAGACAGCTACCCTGAGCCAACCCAGCTCCTCATGGGGACCAAGTCTGTATGCGAAGTAGGTAGCAACTGGTTCCAGCCCATCTACCTCGGAGCCATGT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matija Hedl et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13451-13456 (2014-09-10)
Inflammatory diseases are characterized by dysregulated cytokine production. Altered functions for most risk loci, including the inflammatory bowel disease and leprosy-associated tumor necrosis factor ligand superfamily member 15 (TNFSF15) region, are unclear. Regulation of pattern-recognition-receptor (PRR)-induced signaling and cytokines is