Merck
EHU011421
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GC
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGTGATCCAGGAAACACCAAAGTCATGGATAAGTATACATTTGAACTAAGCAGAAGGACTCATCTTCCGGAAGTATTCCTCAGTAAGGTACTTGAGCCAACCCTAAAAAGCCTTGGTGAATGCTGTGATGTTGAAGACTCAACTACCTGTTTTAATGCTAAGGGCCCTCTACTAAAGAAGGAACTATCTTCTTTCATTGACAAGGGACAAGAACTATGTGCAGATTATTCAGAAAATACATTTACTGAGTACAAGAAAAAACTGGCAGAGCGACTAAAAGCAAAATTGCCTGATGCCACACCCACGGAACTGGCAAAGCTGGTTAACAAGCACTCAGACTTTGCCTCCAACTGCTGTTCCATAAACTCACCTCCTCTTTACTGTGATTCAGAGATTGATGCTGAATTGAAGAATATCCTGTAGTCCTGAAGCATGTTTATTAACTTTGACCAGAGTTGGAGCCACCCAGGGGAATGATCTCTGATGACCTAACCTAAGCAAAACCACTGAGCTTCTGGGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GC(2638) , GC(2638)
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mo-Yan Hu et al.
Developmental and comparative immunology, 54(1), 20-31 (2015-09-01)
Rac1, a Rho GTPase, serves critical immunological functions in mammals. Here, a Rac1 homolog (gcRac1) was identified in grass carp (Ctenopharyngodon idella). The full-length 2023-base pair gcRac1 cDNA contained a 579-bp open reading frame encoding a 192-residue protein, including a
Jong-Won Lim et al.
Human molecular genetics, 24(17), 4817-4828 (2015-06-05)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is caused by the aberrant expression of the DUX4 transcription factor in skeletal muscle. The DUX4 retrogene is encoded in the D4Z4 macrosatellite repeat array, and smaller array size or a mutation in the SMCHD1 gene