Merck
EHU010991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC1A3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTCTCCTTTCCTGGGGAACTTCTGATGAGGATGTTACAGATGCTGGTCTTACCACTTATCATCTCCAGTCTTGTCACAGGAATGGCGGCGCTAGATAGTAAGGCATCAGGGAAGATGGGAATGCGAGCTGTAGTCTATTATATGACTACCACCATCATTGCTGTGGTGATTGGCATAATCATTGTCATCATCATCCATCCTGGGAAGGGCACAAAGGAAAACATGCACAGAGAAGGCAAAATTGTACGAGTGACAGCTGCAGATGCCTTCCTGGACTTGATCAGGAACATGTTCCCTCCAAATCTGGTAGAAGCCTGCTTTAAACAGTTTAAAACCAACTATGAGAAGAGAAGCTTTAAAGTGCCCATCCAGGCCAACGAAACGCTTGTGGGTGCTGTGATAAACAATGTGTCTGAGGCCATGGAGACTCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hirofumi Nagao et al.
The Journal of biological chemistry, 292(11), 4469-4483 (2017-01-26)
Obesity is closely associated with various metabolic disorders. However, little is known about abnormalities in the metabolic change of obese adipose tissue. Here we use static metabolic analysis and
Thomas Bertero et al.
Cell metabolism, 29(1), 124-140 (2018-10-09)
Dysregulation of extracellular matrix (ECM) deposition and cellular metabolism promotes tumor aggressiveness by sustaining the activity of key growth, invasion, and survival pathways. Yet mechanisms by which biophysical properties of ECM relate to metabolic processes and tumor progression remain undefined.
Mylène Tajan et al.
Cell metabolism, 28(5), 721-736 (2018-08-21)
Numerous mechanisms to support cells under conditions of transient nutrient starvation have been described. Several functions of the tumor-suppressor protein p53 can contribute to the adaptation of cells to metabolic stress and help cancer cell survival under nutrient-limiting conditions. We