Merck
EHU008571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SRP54
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTTGAGCAATGCCACCATTATCAATGAAGAGGTATTGAATGCTATGCTAAAAGAAGTCTGTACCGCTTTGTTGGAAGCAGATGTTAATATTAAACTAGTGAAGCAACTAAGAGAAAATGTTAAGTCTGCTATTGATCTTGAAGAGATGGCATCTGGTCTTAACAAAAGAAAAATGATTCAGCATGCTGTATTTAAAGAACTTGTGAAGCTTGTAGACCCTGGAGTTAAGGCATGGACACCCACTAAAGGAAAACAAAATGTGATTATGTTTGTTGGATTGCAAGGGAGTGGTAAAACAACAACATGTTCAAAGCTAGCATATTATTACCAGAGGAAAGGTTGGAAGACCTGTTTAATATGTGCAGACACATTCAGAGCAGGGGCTTTTGACCAACTAAAACAGAATGCTACCAAAGCAAGAATTCCATTTTATGGAAGCTATACAGAAATGGATCCTGTCATCATTGCTTCTGAAGGAGTAGAGAAATTTAAAAATGAAAATTTTGAAATTATTATTGTTGATACAAGTGGCCG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abhik K Banerjee et al.
Cell, 183(5), 1325-1339 (2020-10-21)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a recently identified coronavirus that causes the respiratory disease known as coronavirus disease 2019 (COVID-19). Despite the urgent need, we still do not fully understand the molecular basis of SARS-CoV-2 pathogenesis. Here