Merck
EHU008051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DHCR24
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCCGAGGTGTACGACAAGATCTGCAAGGCCGCCAGGCACTGAGCTGGAGCCCGCCTGGAGAGACAGACACGTGTGAGTGGTCAGGCATCTTCCCTTCACTCAAGCTTGGCTGCTTTCCTAGATCCACACTTTCAAAGAGAAACCCCTCCAGAACTCCCACCCTGACAGCCCAACACCACCTTCCTCCTGGCTTCCAGGGGGCAGCCCAGTGGAATGGAAAGAATGTGGGATTTGGAGTCAGACAAGCCTGAGTCCAGTTCCCCGTTTAGAACTCATTAGCTGTGTGACTCTGGGTGAGTCCCTTAACCCCTCTGAGCCCGGGTCTCTTCATTAGTTGAAAGGGATAGTAATACCTACTTGCAGGTTGTTGTCATCTGAGTTGAGCACTGGTCACATTGAAGGTGCTGGGTAAGTGGTAGCTCTTGTTGCTTCCCG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jie Wu et al.
British journal of cancer, 123(11), 1673-1685 (2020-09-23)
The liver is the central organ for cholesterol homoeostasis, and its dysfunction might cause liver pathological alterations including hepatocellular carcinomas (HCCs). 3β-hydroxysteroid-Δ24 reductase (DHCR24), a crucial enzyme of cholesterol biosynthetic pathway, is involved in lipid rafts formation. Genkwadaphnin (GD) is