Merck
EHU007711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SLC30A10
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GGTCCCAAAAGGAGTCAACATGGAAGAGCTGATGAGTAAACTCTCTGCTGTGCCTGGAATTAGCAGTGTACATGAAGTGCACATCTGGGAACTTGTAAGTGGAAAGATTATTGCCACCCTGCACATCAAGTATCCTAAGGACAGGGGATATCAAGATGCCAGCACAAAAATTCGAGAAATCTTCCACCATGCGGGAATCCACAATGTGACCATCCAGTTTGAAAATGTGGACTTGAAGGAACCCCTGGAGCAGAAGGACTTACTGTTGCTCTGCAACTCACCCTGCATCTCCAAGGGCTGTGCTAAGCAGCTGTGTTGTCCCCCCGGGGCACTGCCTCTGGCTCACGTCAATGGCTGTGCTGAGCACAATGGTGGGCCCTCTCTAGACACATACGGAAGTGATGGCCTCAGTAGAAGAGACGCAAGAGAAGTGGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Hou et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 24(12), 6682-6691 (2020-07-08)
Colorectal cancer is a common malignancy and a common cause of tumor-related death. Long non-coding RNAs (lncRNAs) have become an important regulatory factor and tissue specific biomarker for a variety of cancers, including colorectal cancer. Recent evidence indicates that the
Dinorah Leyva-Illades et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(42), 14079-14095 (2014-10-17)
Manganese (Mn) is an essential metal, but elevated cellular levels are toxic and may lead to the development of an irreversible parkinsonian-like syndrome that has no treatment. Mn-induced parkinsonism generally occurs as a result of exposure to elevated Mn levels