Merck
EHU006411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FETUB
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACTGCCATGTGCTCAGAAAGAAGGCATGGCAAGACTGTGGAATGAGGATATTTTTTGAATCAGTTTATGGTCAATGCAAAGCAATATTTTATATGAACAACCCAAGTAGAGTTCTCTATTTAGCTGCTTATAACTGTACTCTTCGCCCAGTTTCAAAAAAAAAGATTTACATGACGTGCCCTGACTGCCCAAGCTCCATACCCACTGACTCTTCCAATCACCAAGTGCTGGAGGCTGCCACCGAGTCTCTTGCGAAATACAACAATGAGAACACATCCAAGCAGTATTCTCTCTTCAAAGTCACCAGGGCTTCTAGCCAGTGGGTGGTCGGCCCTTCTTACTTTGTGGAATACTTAATTAAAGAATCACCATGTACTAAATCCCAGGCCAGCAGCTGTTCACTTCAGTCCTCCGACTCTGTGCCTGTTGGTCTTTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wenjing Zhou et al.
American journal of translational research, 11(3), 1498-1509 (2019-04-12)
Previous findings supported that fetuin B, a new hepatokine, may be involved in the development of hepatic steatosis, but the mechanism is still unknown. This study aims to investigate the role of fetuin B in hepatic steatosis in C57BL/6 mice