Merck
EHU005571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human USP46
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGTCATCCCACCAAAGAAGTTCATTTCAAGGCTGAGAAAAGAGAATGATCTCTTTGATAACTACATGCAGCAGGATGCTCATGAATTTTTAAATTATTTGCTAAACACTATTGCGGACATCCTTCAGGAGGAGAAGAAACAGGAAAAACAAAATGGAAAATTAAAAAATGGCAACATGAACGAACCTGCGGAAAATAATAAACCAGAACTCACCTGGGTCCATGAGATTTTTCAGGGAACGCTTACCAATGAAACTCGATGCTTGAACTGTGAAACTGTTAGTAGCAAAGATGAAGATTTTCTTGACCTTTCTGTTGATGTGGAGCAGAATACATCCATTACCCACTGTCTAAGAGACTTCAGCAACACAGAAACACTGTGTAGTGAACAAAAATATTATTGTGAAACATGCTGCAGCAAACAAGAAGCCCAGAAAAGGATGAGGGTAAAAAAGCTGCCCATGATCTTGGCCCTGCACCTAAAGCGGTTCAAGTACATGGAGCAGCTGCACAGATACACCAAGCTGTCTTACCGTGTGGTCTTCCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maoqing Tian et al.
Experimental cell research, 395(1), 112188-112188 (2020-07-25)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) has high aggressiveness and poor prognosis, and is the major histological subtype of esophageal cancer in East Asia and East Africa. In this study, we found that USP46, a deubiquitinating enzyme, is overexpressed in clinical