Merck
EHU005351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ORAOV1
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAGAGGTTTCATGGGGAAGGGTATCGGGAAGGCTATGAAGAAGGCAGTAGTTTGGGTGTGATGGAGGGAAGGCAGCATGGCACGCTGCATGGAGCCAAAATCGGGTCTGAGATCGGGTGCTACCAAGGTTTTGCTTTTGCATGGAAATGTCTACTGCACAGTTGCACCACTGAGAAGGACAGCAGAAAGATGAAGGTCTTAGAATCATTGATTGGAATGATCCAGAAATTCCCTTATGATGACCCTACTTACGATAAACTCCATGAAGACTTAGACAAGATCAGAGGAAAATTTAAACAGTTTTGTTCGTTACTCAATGTTCAGCCAGACTTTAAAATTAGTGCAGAAGGTTCCGGACTTTCATTTTGAGGAGGATGGATGAACAGAGACCGAACGTCGAGGAACAGATGTGTGTGTGACGTGTTTAGAAATGCGGTGAAGGGCCAGACGGTGCTGGGAAGGCAGTTGTTCATTGGGAGGGTGAGGGTTCCGGTTCGGCCGTGGGAGGGCTTCCTTCCCTGGGGTTTTCTGCCTGTGTCACCTTG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yao Qin et al.
Frontiers in microbiology, 8, 1351-1351 (2017-08-05)
Infectious bursal disease (IBD) is an acute, highly contagious and immunosuppressive avian disease caused by IBD virus (IBDV). Cell apoptosis triggered by IBDV contributes to the dysfunction of immune system in host. VP2 of IBDV is known to induce cell