Merck
EHU003041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FUZ
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTCTGATTACCGCCATGCTCCAAGACCCGCACTGACAGTCCCCACGTGAGGGACCGCGGTGGGAGTCCTAAATGGGGGAGGAGGGGACGGGCGGCACTGTGCATCTGCTGTGCCTCGCGGCCTCCAGCGGGGTCCCCCTATTCTGCAGGAGCAGTCGCGGCGGCGCCCCCGCCCGTCAGCAGCTCCCGTTCTCTGTCATCGGTTCCCTCAATGGAGTCCACATGTTTGGGCAGAATCTGGAGGTGCAGCTGAGCTCTGCGAGGACCGAGAACACGACTGTGGTGTGGAAAAGCTTCCATGACAGCATCACCCTCATTGTTCTGTCATCTGAGGTGGGCATCTCTGAGCTGAGGCTGGAGAGACTACTCCAAATGGTGTTTGGAGCCATGGTCCTTCTTGTGGGACTTGAAGAACTGACCAATATCCGCAACGTGGAGAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Zingg et al.
Cancer cell, 34(1), 69-84 (2018-07-17)
Human melanomas frequently harbor amplifications of EZH2. However, the contribution of EZH2 to melanoma formation has remained elusive. Taking advantage of murine melanoma models, we show that EZH2 drives tumorigenesis from benign BrafV600E- or NrasQ61K-expressing melanocytes by silencing of genes