Merck
EHU001651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human RAB2A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACATCATAATCGGCGACACAGGTGTTGGTAAATCATGCTTATTGCTACAGTTTACAGACAAGAGGTTTCAGCCAGTGCATGACCTTACTATTGGTGTAGAGTTCGGTGCTCGAATGATAACTATTGATGGGAAACAGATAAAACTTCAGATATGGGATACGGCAGGGCAAGAATCCTTTCGTTCCATCACAAGGTCGTATTACAGAGGTGCAGCAGGAGCTTTACTAGTTTACGATATTACACGGAGAGATACATTCAACCACTTGACAACCTGGTTAGAAGATGCCCGCCAGCATTCCAATTCCAACATGGTCATTATGCTTATTGGAAATAAAAGTGATTTAGAATCTAGAAGAGAAGTAAAAAAAGAAGAAGGTGAAGCTTTTGCACGAGAACATGGACTCATCTTCATGGAAACGTCTGCTAAGACTGCTTCCAATGTAGAAGAGGCATTTATTAATACAGCAAAAGAAATTTATGAAAAAATTCAAGAAGGAGTCTTTGACATTAATAATGAGGCAAATGGCATTAAAATTGGCCCTCAGCATGCTGCTACCAATGCAACACATGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)