Merck
EHU001321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MIOX
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GACTCCACCTTCCAGGACAACCCTGACCTCCAGGATCCTCGATACAGCACAGAGCTCGGGATGTATCAGCCCCACTGTGGGCTCGACAGGGTCCTCATGTCCTGGGGCCATGATGAGTACATGTACCAGGTGATGAAGTTTAACAAGTTCTCACTGCCCCCTGAGGCTTTCTACATGATCCGGTTCCACTCCTTCTACCCCTGGCACACGGGCCGCGACTACCAGCAGCTGTGCAGCCAGCAGGACCTGGCCATGCTGCCCTGGGTGCGGGAGTTCAACAAGTTCGACCTCTACACCAAGTGCCCGGACCTGCCGGACGTGGACAAGCTGCGGCCCTACTACCAGGGGCTCATTGACAAGTACTGCCCTGGCATCCTGAGCTGGTGACCCTCCTGCCACCCAAGCTGCTGCTGGACCTAGGCCTGGCCCTCCGCCTGCCTGGAGAGGCCTGGCCCTGGGCAAACAGCCGCCATCAGGGTTCACCTCGGTGGGGGACCCCACTCACCCCCTTAGGGTCGCCACCCCTCACGGCAACTTGTGCCTGGCGTCAATAAAGACCTGGAAGGATGTTGTGCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tatsuya Tominaga et al.
The Journal of biological chemistry, 291(3), 1348-1367 (2015-11-19)
The kidney is one of the target organs for various metabolic diseases, including diabetes, metabolic syndrome, and obesity. Most of the metabolic studies underscore glomerular pathobiology, although the tubulo-interstitial compartment has been underemphasized. This study highlights mechanisms concerning the pathobiology
Isha Sharma et al.
Biomedicines, 8(7) (2020-07-28)
Obesity is associated with perturbations in cellular energy homeostasis and consequential renal injury leading to chronic renal disease (CKD). Myo-inositol oxygenase (MIOX), a tubular enzyme, alters redox balance and subsequent tubular injury in the settings of obesity. Mechanism(s) for such