EHNC028271
MISSION® esiRNA
targeting human LINC00511
About This Item
Form
lyophilized
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGTCTGGAGCGCAGAGGACAGGGTCTGGCTGCTCTTTGGCCTTGGATGGAAAGTGGGGAATTGGGTGGGGGGCTGCGGACCCCTTAACGTGGATTACTTGGTGTGTATCAGCTGGGCTCAGAAGACCCACGACCTCTTCTCCATCCGTGGATTGAT
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)