Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-3 μg/mL, indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL, western blot: 0.1-0.2 μg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Efna2(13637)
Immunogen
purified recombinant mouse ephrin-A2, extracellular domain expressed in NSO cells.
Biochem/physiol Actions
Does not detect recombinant mouse ephrin-A1, ephrin-A4, and ephrin-B1 by immunoblotting and ELISA assays. Also, there is no cross-reactivity with recombinant human ephrin-A3, ephrin-A5, and ephrin-B3.
Physical form
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline containing 5% trehalose.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?