Fortfahren mit
E3024
Earle-Salze
With sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
EBSS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) ist eine Kochsalzlösung mit einem physiologischen pH-Wert, welche die Autophagie simuliert. Sie erweitert die durch Bacillus Calmette-Guérin (BCG) eingeleiteten dendritischen Zellen (DC) durch eine Hochregulation von Cluster of Differentiation (CD86), Human Leukocyte Antigen - DR-Isotyp (HLA-DR) und Interleukin (IL-6).[1]
Application
Earle′s Balanced Salt Solution wurde zum Inkubieren von auf Filtermembranen kultivierten Monoschichten von Caco-2-Zellen zum Einleiten des Verhungerns[2] zusammen mit HEPES-Puffer für den Nachweis der NADPH-Oxidaseaktivität in trypsinierten Zellen eingesetzt.[3] Sie wurde außerdem zum Behandeln von CEM-RES-Zellen und Durchführen eines Aminosäurenabbauexperiments eingesetzt.[4]
Other Notes
Es wurde gezeigt, dass Phenolrot das Wachstum mancher Zellen in Klonierungsdichte hemmt. Verwenden Sie dieses Medium bei der Arbeit mit Stammzellen oder beim Züchten von Zellen mit niedriger Dichte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E2888E7510E6267
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: no
NaHCO3: 2.2 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
glucose: 10.0 g/L
NaHCO3: no
phenol red: 0.11 g/L
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Earle-Salze
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)