E1016
(−)-Epinephrin -(+)-bitartratsalz
analytical standard
Synonym(e):
L-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzylalkohol-Wasserstoff D -bitartrat (Salz), L-Adrenalin -(+)-bitartratsalz, L-Adrenalin D-bitartrat, L-Epinephrin D-bitartrat
About This Item
Qualität
analytical standard
Verpackung
vial of 200 mg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChIKey
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges