Wichtige Dokumente
E0514
E-64c
Calpain Inhibitor
Synonym(e):
(2S,3S)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methyl-butan
About This Item
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CCNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O5/c1-8(2)5-6-16-13(18)10(7-9(3)4)17-14(19)11-12(22-11)15(20)21/h8-12H,5-7H2,1-4H3,(H,16,18)(H,17,19)(H,20,21)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChIKey
SCMSYZJDIQPSDI-SRVKXCTJSA-N
Angaben zum Gen
human ... CAPN1(823)
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?