Merck
D9925
Sigma-Aldrich
1,2-Dioleoyl-3-linoleoyl-rac-glycerol
liquid, 97% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-3-(cis-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C57H102O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
883.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
97% (TLC)
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ketone
Lipid-Typ
neutral glycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-30,54H,4-15,17-18,20-24,31-53H2,1-3H3/b19-16+,28-25+,29-26+,30-27+
InChIKey
JTMWOTXEVWLTTO-CGFQLDJTSA-N
Physikalische Form
Viscous liquid at room temperature.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2