Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
UNSPSC Code:
41106300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~99%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-7-9-11-13-17(19)21-15-16-22-18(20)14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
HTNFLUQQANUSLR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor of sn-1,2-diacylglycerol phosphorylation in vitro.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?