Merck
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
Synonym(e):
5-Nitro-6-methyluracil
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.5%
SMILES String
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
InChIKey
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable