Merck
D6163
Sigma-Aldrich
Dichlorisone acetate
≥97%
Synonym(e):
9α,11β-Dichloro-17α,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H28Cl2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97%
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@](O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](Cl)[C@@]3(Cl)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C23H28Cl2O5/c1-13(26)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(27)6-8-20(14,2)23(17,25)18(24)11-21(16,22)3/h6,8,10,16-18,29H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
YNNURTVKPVJVEI-GSLJADNHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)