Merck
D4634
Supelco
Dotriacontan
≥97% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)30CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.87
Beilstein:
1783260
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Dampfdichte
15.6 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97% (GC)
bp
467 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChIKey
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch