Wichtige Dokumente
D4393
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12Br2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)