Merck
D4159
cis-13,16-Docosadienoic acid
~99% (capillary GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H40O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.55
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~99% (capillary GC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)