Merck
D4014
Diethyl formylsuccinate
~90% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.20
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~90% (TLC)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CC(C=O)C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)