Merck
D3161
Sigma-Aldrich
1-Decen
~96% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.27
Beilstein:
1737236
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdichte
4.84 (vs air)
Dampfdruck
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Assay
~96% (GC)
Selbstzündungstemp.
455 °F
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−66.3-−66 °C (lit.)
Dichte
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChIKey
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44.0 °C - closed cup