Merck
D3021
SAFC
2,3-Dihydroxyquinoxaline
Synonym(e):
2,3(1H,4H)-Quinoxalinedione
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable