Merck
D2806
Sigma-Aldrich
2-Deoxy-2-phthalimido-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl fluoride
About This Item
Lineare Formel:
C20H20NO9F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Verunreinigungen
≤10% β-anomer
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](F)[C@@H]([C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C20H20FNO9/c1-9(23)28-8-14-16(29-10(2)24)17(30-11(3)25)15(18(21)31-14)22-19(26)12-6-4-5-7-13(12)20(22)27/h4-7,14-18H,8H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChIKey
YRVBOYANNCZRHU-ZKXLYKBJSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable