Fortfahren mit
D1925
Demecolcin -Lösung
10 μg/mL in HBSS, ACF Qualified, BioXtra
Synonym(e):
Colcemid solution, N-Deacetyl-N-methylcolchicine solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
76,60 €
100 mL
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
192,00 €
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
Form:
liquid
76,60 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
form
liquid
concentration
10 μg/mL in HBSS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Used for cell synchronization by arresting them at metaphase. Qualified for use in animal component free applications.
Legal Information
Colcemid is a trademark of Ciba-Geigy Corporation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10295892001P4707P4832
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
blocking: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
400
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)