Fortfahren mit
D0656
2,4-Diamino-6,7-diisopropylpteridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1nc2nc(N)nc(N)c2nc1C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)