Merck
CLS430725U
Corning® 75 cm² U-förmige Zellkulturflasche, schräger Hals
Phenolic-style cap, sterile, tissue culture treated
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
Materialien
U-bottom flask
canted neck neck
phenolic cap
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap
tissue culture treated
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Corning 430725U
Kapazität
45 mL
Kolbenoberfläche
(75 cm2)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erleichtertes Abschaben von Zellen dank U-förmiger Röhrchen
  • Abgerundete Form der Röhrchen verbessert den Griff beim Entfernen oder Verschließen der Kappe
  • Hergestellt gemäß cGMP-Standards
  • Optimierte Zellwachstumsfläche
  • Stabiles Stapeldesign
  • Große, klare Sichtfläche
  • Hohe Qualitätsstandards (100 % dichtigkeitsgeprüft)
  • Nicht pyrogen (<0,1 EU/mL)
  • BSE/TSE-konform
  • Mit schrägem Hals für einfacheres Ausgießen und verbessertes Pipettieren
  • Surface treated for optimal cell attachment
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)