Merck
CLS3346
Corning ® 96 Well Microplate Storage Mat
non-sterile
Synonym(e):
96 multiwell plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Beschreibung
for expanded volume 450 μL plates
storage mat
Sterilität
non-sterile
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 3346
Größe
96 wells
Eignung
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)