LO541265 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 95052211-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95052211-1VL
Ethnizität
Australian Caucasian
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 701
B: 801
HLA DRA: 102
HLA DRB1: 301
HLA DRB3: 101
HLA DQA1: 501
HLA DQB1: 201
HLA DPA1: 01 0201
HLA DPB1: 0101 0401
Serologisches Profil
HLA A ief: 1
HLA C: 7
HLA C wief:
HLA B: 8
HLA B ief: 8
Bw4/bw6: 6
HLA Dw:
HLA DR: 3
HLA Dw2: 24
HLA DR51:
HLA DR52: 52
HLA DQ: 2
HLA DP: 1 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)