DCH-002 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082282-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082282-1VL
Ethnizität
Thai
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
B: 18 15
HLA DRB1: 1502 1202
HLA DRB3: 301
HLA DRB5: 102
HLA DQAP: 1.2 4.2
HLA DQA1: 0101 0601
HLA DQB1: 0301 0501
HLA DPB1: 1301 2101
Serologisches Profil
HLA A ief: 24.1
HLA C: 7 8
HLA B: 18 75
HLA B ief: 18.1
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)