GRC-187 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94071443-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071443-1VL
Ethnizität
Native South American, Guarani
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 0303 0304
B: 3511 1504
HLA DRB1: 1413 08
HLA DQB1: 03 04
Serologisches Profil
HLA C: 9
HLA B: 35 62
Bw4/bw6: 6
HLA DR: 14 8
HLA DR52: 52
HLA DQ: 7 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)