Merck
A2780-Zelllinie human
93112519, human ovary, Epithelial
Synonym(e):
A-2780 Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
A2780-Zelllinie human, ovarian carcinoma, 93112519
Biologische Quelle
human ovary
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Humanes Eierstockkarzinom
Beschreibung der Zelllinie
Die humane Eierstockkrebszelllinie A2780 wurde aus Tumorgewebe einer nicht behandelten Patientin gewonnen. Zellen wachsen als Monoschicht und in Suspension in Spinner-Kulturen. A2780 ist die übergeordnete Linie der Cisplatin-resistenten Zelllinie A2780 cis (Sigma Katalognr. 93112517) und der Adriamycin-resistenten Zelllinie A2780 ADR (Sigma Katalognr. 93112520).
Anwendung
Die humane Zelllinie A2780 wird in der Toxizitätsprüfung und in genetischen Krebsstudien eingesetzt.
Die humane Zelllinie A2780 wurde wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Rolle von Snail und Slug bei der Neovaskularisation von Eierstocktumoren
  • zum Überwinden der Cisplatin-Resistenz von Eierstockkrebszellen durch Liposomanwendung
  • zum Aufzeigen der Signifikanz von NMDA(N-Methyl-D-aspartat)-Rezeptoren als Ziele für die Behandlung von Eierstockkrebs
  • zur Untersuchung der Wirkung von Heparintinzaparin mit geringer Molekülmasse auf die Cisplatin-Resistenz von Eierstockkrebszellen
DNA-Profil
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 12,13
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 6
TPOX: 8,10
vWA: 15,16
Nährmedium
RPMI-1640 + 2 mM Glutamin + 10 % fetales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6, d. h. Impfen zu 3–6x10.000 Zellen/cm2 mit 0,05% Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2 bei 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.
Haftungsausschluss
Auf die Zelllinie treffen spezielle Freigabebedingungen zu: Kommerzielle Organisation müssen das Freigabebedingungsformular ′Zelllinienfreigabeauthorisierung zu Forschungszwecken in kommerziellen Organisationen′ ausfüllen.