Merck
C9640
Sigma-Aldrich
Z-DL-Trp
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.36
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)