Merck
C9051
Sigma-Aldrich
Cobaltnaphthenat
solution
Synonym(e):
Co-Naphthenate
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Form
solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/2C10H18O2.Co/c2*1-2-8-3-4-9(7-8)5-6-10(11)12;/h2*8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12);/q;;+2/p-2
InChIKey
XSWKLHINRKWMTD-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Accelerator for polyester embedding media.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)