C8990
Sp-8-pCPT-cAMPS
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
8-(4-Chlorophenylthio)adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate, Sp-isomer sodium salt
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Verpackung
vial of 5 μmol
Löslichkeit
H2O: >1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
[Na+].Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP([S-])(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Sc5ccc(Cl)cc5)nc12
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable