C7866
CGP-53353
solid
Synonym(e):
5,6-Bis[(4-fluorophenyl)amino]-2H-isoindole-1,3-dione, DAPH 2
About This Item
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(Nc2cc3C(=O)NC(=O)c3cc2Nc4ccc(F)cc4)cc1
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
InChIKey
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable