Fortfahren mit
C7642
Concanavalin A aus Canavalia ensiformis (Jack bean)
FITC conjugate, Type IV, lyophilized powder
Synonym(e):
ConA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2026vonSchnelldorf
58,80 €
10 mg
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2026vonSchnelldorf
216,00 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Canavalia ensiformis
58,80 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2026Details
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Canavalia ensiformis
conjugate
FITC conjugate
type
Type IV
form
lyophilized powder
composition
Protein, 5-15% biuret
extent of labeling
3-6 mol FITC per mol protein
impurities
Carbohydrate, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
For the fluorescent detection of glycoproteins containing α−D-mannose or α−D-glucose
Biochem/physiol Actions
Con A ist nicht blutgruppenspezifisch, hat aber eine Affinität für terminale α-D-Mannosyl- und α-D-Glucosylreste. Für ihre Aktivität sind Ca2+- und Mn2+-Ionen erforderlich. Bei einem pH-Wert von unter 5,6 löst Con A sich zu Dimeren auf. Bei einem pH-Wert von 5,8 bis 7,0 liegt Con A als Tetramer vor; bei einem pH-Wert über 7,0 bilden sich Aggregate. Con A weist eine mitogene Aktivität auf, die vom Ausmaß der Aggregation abhängt. Succinylierung führt zu einer aktiven dimeren Form, welche bei einem pH-Wert von mehr als 5,6 ihre Form beibehält.
Packaging
Package size based on protein content
Physical form
Lyophilized powder containing phosphate buffer salts and NaCl
Analysis Note
Falls angegeben, wird die Agglutinationsaktivität in μg/ml ausgedrückt und durch Serienverdünnungen einer phosphatgepufferten 1-mg/ml-Kochsalzlösung mit einem pH-Wert von 6,8, welche Ca2+ und Mn2+ enthält, bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2 % Humanerythrozytensuspension nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7647L6397C0412
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
Canavalia ensiformis (jack bean)
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
Carbohydrate, essentially free
impurities
Carbohydrate, essentially free, salt, essentially free
impurities
carbohydrate, essentially free
impurities
salt, essentially free
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)