Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
lyophilized powder
Quality Segment
solubility
deionized water: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CHGA(1113)
Biochem/physiol Actions
The catestatin peptide is produced from its precursor chromogranin A protein. Catestatin is a cationic and hydrophobic peptide that can stimulate histamine release from mast cells and exhibits potent catecholamine relase-inhibitory activity.
Physical form
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?