Wichtige Dokumente
C5989
pCMV-MAT-Tag®-FLAG®-1 Expression Vector
Alle Fotos(1)
About This Item
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Transient, cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG® dual tagged fusion proteins under the CMV promoter. Supplied with pCMV-FLAG-MAT-1+MAPK1 Control Vector.
Sonstige Hinweise
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Rechtliche Hinweise
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)