Merck
C5838
Sigma-Aldrich
Monoklonales Anti-Aktin
clone AC-40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-Actin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AC-40, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 42 kDa
Speziesreaktivität
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
Methode(n)
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Der Antikörper erkennt ein Epitop am C-Terminus von Aktin, der in allen Aktin-Isoformen konserviert ist. Er markiert gezielt Aktin in einer Vielzahl von Geweben und Spezies. Das vom Antikörper erkannte Epitop ist resistent gegenüber Formalinfixierung und Paraffineinbettung. Zink-Formalin, B5, Ethanol, Methacarn und Brunnel- oder Bouin-Lösung können ebenfalls als Fixiermittel verwendet werden.
Monoclonal Anti-Actin (mouse IgG2a isotype) is derived from the AC-40 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from an immunized mouse. Actin has six isoforms. Four of them represent the differentiation markers of muscle tissues and two are found practically in all cells. There are three α-actins (α-skeletal, α-cardiac and α-smooth muscle), one β-actin (β-nonmuscle) and two γ-actins (γ-smooth muscle and γ-nonmuscle).
Immunogen
Synthetisches C-terminales Aktin-Peptid, das sich am Rückgrat von multiplen Antigenpeptiden (MAP) befindet
Anwendung
Als primärer Antikörper für die Western-Blot-Analyse von MDCK-Zelllysaten wurde ein monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper verwendet.
Monoklonaler Anti-Aktin-Antikörper wurde für die Western-Blot-Analyse von Cos-7-Zelllysaten verwendet, um eine gleichmäßige Beladung von Proteinen zu garantieren.
Monoclonal Anti-Actin-Cy3 antibody has been used in immunofluorescent staining.
Biochem./physiol. Wirkung
Actin and myosin are constituents of many cell types and are involved in a myriad of cellular processes including locomotion, secretion, cytoplasmic streaming, phagocytosis and cytokinesis.
Physikalische Form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Sonstige Hinweise
To view an Actin antibody selection guide, please visit www.sigmaaldrich.com/actin.
Rechtliche Hinweise
Distributed under license from Amersham Biosciences Limited.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erin Faught et al.
Scientific reports, 8(1), 18081-18081 (2018-12-29)
The mineralocorticoid receptor (MR) in mammals mediates the effects of aldosterone in regulating fluid balance and potassium homeostasis. While MR signalling is essential for survival in mammals, there is no evidence that MR has any physiological role in ray-finned fish.
Isolation and characterization of full-length cDNA clones for human alpha-, beta-, and gamma-actin mRNAs: skeletal but not cytoplasmic actins have an amino-terminal cysteine that is subsequently removed.
Gunning P, et al.
Molecular and Cellular Biology, 3(5), 787-795 (1983)
A monoclonal antibody against alpha-smooth muscle actin: a new probe for smooth muscle differentiation.
Skalli O, et al.
The Journal of Cell Biology, 103(6), 2787-2796 (1986)
Wentao Shi et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2763-2773 (2019-07-20)
Ectomesenchymal stem cells (EMSCs) represent a type of adult stem cells derived from the cranial neural crest. These cells are capable of self‑renewal and have the potential for multidirectional differentiation. Tissue transglutaminase type 2 (TG2) is a ubiquitously expressed member
Xiao-Yan Wen et al.
JCI insight, 3(24) (2018-12-21)
Sialic acids are important components of glycoproteins and glycolipids essential for cellular communication, infection, and metastasis. The importance of sialic acid biosynthesis in human physiology is well illustrated by the severe metabolic disorders in this pathway. However, the biological role