Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 125,00 € |
5 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 397,00 € |
10 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 763,00 € |
Über diesen Artikel
biological source
pigeon breast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥50 units/mg protein
concentration
≥0.4 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
Protein ID accession no.
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
pigeon ... CRAT(102084317)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥50 units/mg protein | specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity 100-300 units/mg protein |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| Gene Information pigeon ... CRAT(102084317) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| biological source pigeon breast | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| concentration ≥0.4 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?