Fortfahren mit
C3249
CR8
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]amino]-9H-purin-2-yl]amino]-butanol-1, (R)-2-(1-Hydroxybut-2-ylamino)-6-[4-(2-pyridyl)phenylmethylamino]-9-iso-propylpurine, C&R8
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
322,00 €
273,70 €
25 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
1.270,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
431.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
273,70 €
Listenpreis322,00 €Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@H](CO)Nc1nc(NCc2ccc(cc2)-c3ccccn3)c4ncn(C(C)C)c4n1
InChI
1S/C24H29N7O/c1-4-19(14-32)28-24-29-22(21-23(30-24)31(15-27-21)16(2)3)26-13-17-8-10-18(11-9-17)20-7-5-6-12-25-20/h5-12,15-16,19,32H,4,13-14H2,1-3H3,(H2,26,28,29,30)/t19-/m1/s1
InChI key
HOCBJBNQIQQQGT-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
CR8 is a potent and selective inhibitor of cyclin dependent kinase (CDK1, 2, 5, 7, and 9). CR8 is a more potent pyridyl analogue of roscovitine (Cat. No. R7772). In comparison to roscovirtine, the compound gains in potency toward CK1, which is involved in amyloid-β formation. The R-CR8 enantiomer is slightly more potent than S. CR8 is around 30 times more potent at cellular assay then roscovitine. Acts as a molecular glue to induce cyclin K degradation.
CR8 is a potent inhibitor of CDK1/2/5/7/9.
Features and Benefits
This compound is featured on the CDKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R7772SML1246SML2738
CR8 ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C3249
CR8
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)